The volume in the 8 inch length tube of product 708968, Triphenyl phosphate solution, NMR reference standard, 0.0485M in acetone-d6 (99.9 atom % D), is 0.7 ml.
708968
Triphenyl phosphate solution
0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
Nível de qualidade
concentração
0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
adequação
suitable for NMR (reference standard)
cadeia de caracteres SMILES
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
chave InChI
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Quantidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
What is the volume for the 8 inch length tube of product 708968, Triphenyl phosphate solution, NMR reference standard, 0.0485M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.