Documentos Principais
733776
Sigma-Aldrich
Trimethyl phosphite solution
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 10 mm × 8 in.
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 1.722,00
R$ 1.722,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 1.722,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 1.722,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Formulário
solution
Nível de qualidade
concentração
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
10 mm × 8 in.
adequação
suitable for NMR (reference standard)
cadeia de caracteres SMILES
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
chave InChI
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
31P sensitivity
Quantidade
10 mm O.D. tube contains 3.175 mL.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)