Documentos Principais
708593
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazolium iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11IN2
Número CAS:
Peso molecular:
274.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
pf
137-142 °C
cadeia de caracteres SMILES
[I-].Cn1c[n+](C)c2ccccc12
InChI
1S/C9H11N2.HI/c1-10-7-11(2)9-6-4-3-5-8(9)10;/h3-7H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
RQGURHMTNSNBQX-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Catalyst for:
  • Domino ring-opening redox amidation Knoevenagel condensation
  • Intramolecular stereoselective protonation
  • Grignard allylic substitution
  • Acylation of alcohols
  • Umpolung reactions
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.