Documentos Principais
708364
Sigma-Aldrich
3,6-Diiodopyridazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2I2N2
Número CAS:
Peso molecular:
331.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
155-160 °C
grupo funcional
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Ic1ccc(I)nn1
InChI
1S/C4H2I2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
chave InChI
GCLHXKPPHRIJOE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)