Documentos Principais
708232
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
97%
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 312,00
R$ 312,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 312,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4F3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
191.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 312,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
157-162 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-1-2-11-5(3-4)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
chave InChI
BPRWTROIQXSSOC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)