Documentos Principais
708089
Sigma-Aldrich
(S)-Daipen
97%
Sinônimo(s):
(2S)-(−)-1,1-Bis(4-methoxyphenyl)-3-methyl-1,2-butanediamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H26N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
314.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]22/D −2.4°, c = 0.5 in chloroform
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(N)([C@@H](N)C(C)C)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C19H26N2O2/c1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15/h5-13,18H,20-21H2,1-4H3/t18-/m0/s1
chave InChI
WDYGPMAMBXJESZ-SFHVURJKSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)