Documentos Principais
707155
Sigma-Aldrich
6-Bromo-7-methylindole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8BrN
Peso molecular:
210.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
110-116 °C
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(Br)ccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-8(10)3-2-7-4-5-11-9(6)7/h2-5,11H,1H3
chave InChI
KQNXKBLDFQVFQD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)