Documentos Principais
707058
Sigma-Aldrich
7-Fluoro-5-iodoindole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5FIN
Número CAS:
Peso molecular:
261.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
grupo funcional
fluoro
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(I)cc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H5FIN/c9-7-4-6(10)3-5-1-2-11-8(5)7/h1-4,11H
chave InChI
BRUNWOSWRZMWNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)