Key Documents
707120
SAFC
5-Chloro-7-iodoindole
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5ClIN
Número CAS:
Peso molecular:
277.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
pf
77-82 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(I)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H5ClIN/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
chave InChI
VRVJEJOGADKQRZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3