Key Documents
706205
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
1-Ethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19BN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
222.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
44-49 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCn1cnc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H19BN2O2/c1-6-14-8-9(7-13-14)12-15-10(2,3)11(4,5)16-12/h7-8H,6H2,1-5H3
chave InChI
UGCRHVPUHAXAAE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)