706116
Potassium benzofurazan-5-trifluoroborate
96%
Sinônimo(s):
Potassium benzo[c][1,2,5]oxadiazole-5-trifluoroborate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
forma
solid
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2nonc2c1
InChI
1S/C6H3BF3N2O.K/c8-7(9,10)4-1-2-5-6(3-4)12-13-11-5;/h1-3H;/q-1;+1
chave InChI
VVXGHNBCIPLVLI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.