Documentos Principais
705918
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
172.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
45-50 °C
grupo funcional
chloro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cnc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c1-4-2-5(9(10)11)6(7)8-3-4/h2-3H,1H3
chave InChI
LUAJUWOJEFFNFE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)