Documentos Principais
705896
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5BrN2S
Número CAS:
Peso molecular:
205.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
63-68 °C
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C5H5BrN2S/c1-9-5-7-2-4(6)3-8-5/h2-3H,1H3
chave InChI
WFLSPLBDSJLPFW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)