Documentos Principais
705845
Sigma-Aldrich
4,4′-Bipiperidine
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20N2
Número CAS:
Peso molecular:
168.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
forma
solid
pf
170-172 °C
cadeia de caracteres SMILES
C1CC(CCN1)C2CCNCC2
InChI
1S/C10H20N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h9-12H,1-8H2
chave InChI
PRNRUOJLUPUJDN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)