Key Documents
705616
Sigma-Aldrich
3-Methyluric acid-2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
3-Methyl-2,6,8-trihydroxypurine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4C2H615N3NO3
Número CAS:
Peso molecular:
189.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
≥98 atom %
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
forma
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
>300 °C
alteração de massa
M+7
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[15N]1[13C](=O)[15NH][13C](=O)[13C]2=[13C]1[15NH]C(=O)N2
InChI
1S/C6H6N4O3/c1-10-3-2(7-5(12)8-3)4(11)9-6(10)13/h1H3,(H2,7,8,12)(H,9,11,13)/i2+1,3+1,4+1,6+1,8+1,9+1,10+1
chave InChI
ODCYDGXXCHTFIR-BYSJPOJGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)