Documentos Principais
705667
Sigma-Aldrich
1,3,7-Trimethyluric acid-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
2,6,8-Trihydroxy-1,3,7-trimethylpurine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
Selecione um tamanho
2 MG
R$ 4.429,00
5 MG
R$ 10.612,00
R$ 4.429,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 MG
R$ 4.429,00
5 MG
R$ 10.612,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4C4H1015N3NO3
Número CAS:
Peso molecular:
217.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 4.429,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
>300 °C
alteração de massa
M+7
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)[15NH][13C]2=[13C]1[13C](=O)[15N](C)[13C](=O)[15N]2C
InChI
1S/C8H10N4O3/c1-10-4-5(9-7(10)14)11(2)8(15)12(3)6(4)13/h1-3H3,(H,9,14)/i4+1,5+1,6+1,8+1,9+1,11+1,12+1
chave InChI
BYXCFUMGEBZDDI-TWHZHSGKSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)