Documentos Principais
704768
Sigma-Aldrich
2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-3-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13BN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
192.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
pf
107-112 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cccnc1N2CCCC2
InChI
1S/C9H13BN2O2/c13-10(14)8-4-3-5-11-9(8)12-6-1-2-7-12/h3-5,13-14H,1-2,6-7H2
chave InChI
ROELQLBROWVGFW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)