Documentos Principais
703850
Sigma-Aldrich
Ethyl cyano-13C, 15N-acetate-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
15N≡13C13CH213COOCH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
117.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
207-210 °C
densidade
1.100 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCO[13C](=O)[13CH2][13C]#[15N]
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
ZIUSEGSNTOUIPT-PQVJJBODSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
109 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)