Documentos Principais
703052
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylboron trifluoromethanesulfonate
97%
Sinônimo(s):
Dicyclohexylboron triflate, Dicyclohexylboryl trifluoromethanesulfonate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 689,00
5 G
R$ 2.535,00
R$ 689,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 689,00
5 G
R$ 2.535,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H22BF3O3S
Número CAS:
Peso molecular:
326.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 689,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
59-65 °C
grupo funcional
fluoro
triflate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)OB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H22BF3O3S/c15-13(16,17)21(18,19)20-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
chave InChI
FBVDLYBQGQLANQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)