Documentos Principais
702986
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4BrNO3
Número CAS:
Peso molecular:
230.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
101-106 °C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Br)cc(C=O)c1
InChI
1S/C7H4BrNO3/c8-6-1-5(4-10)2-7(3-6)9(11)12/h1-4H
chave InChI
OUDCOMBHRXKPIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)