702021
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]yttrium
packaged for use in deposition systems
Sinônimo(s):
YTDTMSA
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
composição
Y, 14.7-16.5% EDTA titration
adequação da reação
core: yttrium
pf
161-166 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)N([Y](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C6H18NSi2.Y/c3*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h3*1-6H3;/q3*-1;+3
chave InChI
ALBMVGKOSBREQT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)