702005
1,1′-Bis(di-isopropylphosphino)ferrocene palladium dichloride
98%
Sinônimo(s):
PdCl2(dippf)
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
pf
282-287 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].Cl[Pd]Cl.CC(C)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)C(C)C.CC(C)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)C(C)C
InChI
1S/2C11H18P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-9(2)12(10(3)4)11-7-5-6-8-11;;;;/h2*5-10H,1-4H3;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
chave InChI
UXOSTJATWDHIKQ-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?