Documentos Principais
701858
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-6-methyl-1-indanone
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Formulário
solid
pf
76-84 °C
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2CCC(=O)c2c1O
InChI
1S/C10H10O2/c1-6-2-3-7-4-5-8(11)9(7)10(6)12/h2-3,12H,4-5H2,1H3
chave InChI
ZASCFLVTYFAIBI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)