Documentos Principais
701610
Sigma-Aldrich
Bis(norbornadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
97%
Sinônimo(s):
Bis[(2,3,5,6-η)-bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene]rhodium 1,1,1-trifluoromethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H16F3O3RhS
Número CAS:
Peso molecular:
436.25
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
pf
119-121 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Rh+].C1C2C=CC1C=C2.C3C4C=CC3C=C4.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C7H8.CHF3O3S.Rh/c2*1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-4,6-7H,5H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1
chave InChI
ZSVUXIMOLSTJPA-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant for:
  • Metalation via C-C bond cleavage
  • Synthesis of rhodium/ph-binepine catalysts
Catalyst for enantioselective hydrogenation
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)