Documentos
701580
Sigma-Aldrich
n-Butylboronic acid MIDA ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H16BNO4
Número CAS:
Peso molecular:
213.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
powder
pf
122-128 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCB1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C9H16BNO4/c1-3-4-5-10-14-8(12)6-11(2)7-9(13)15-10/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
YVALLLRUHYHWPU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3