Documentos Principais
710040
Sigma-Aldrich
Cyclobutylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14BNO4
Número CAS:
Peso molecular:
211.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
187-191 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCC2
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-11-5-8(12)14-10(7-3-2-4-7)15-9(13)6-11/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
FRGMPYGRMJGPAV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)