Documentos Principais
701548
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylboronic acid MIDA ester
97%
Sinônimo(s):
2-(4-Fluorophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11BFNO4
Número CAS:
Peso molecular:
251.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
231-236 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H11BFNO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-2-4-9(13)5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
chave InChI
VRWBUFHGNOFGKX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)