Documentos
701238
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-nitrobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H3BrN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
227.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
118-120 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H3BrN2O2/c8-7-2-1-6(10(11)12)3-5(7)4-9/h1-3H
chave InChI
RKODNVITKISFKU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3