Key Documents
701130
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
96%
Sinônimo(s):
(2R)-1-Boc-4-oxopipecolic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17NO5
Número CAS:
Peso molecular:
243.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
powder
atividade óptica
[α]22/D +22.0°, c = 1 in chloroform
pf
119-124 °C
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(16)12-5-4-7(13)6-8(12)9(14)15/h8H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t8-/m1/s1
chave InChI
GPBCBXYUAJQMQM-MRVPVSSYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)