Documentos Principais
700126
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-(4-bromophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12BrN3
Número CAS:
Peso molecular:
314.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
164-168 °C
grupo funcional
bromo
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(nn1-c2ccc(Br)cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12BrN3/c16-12-6-8-13(9-7-12)19-15(17)10-14(18-19)11-4-2-1-3-5-11/h1-10H,17H2
chave InChI
QCTCKFIPUHVCIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)