Documentos Principais
700002
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-phenylpyrimidine
97%
Sinônimo(s):
4-Phenylpyrimidin-2-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9N3
Número CAS:
Peso molecular:
171.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
162-164 °C
grupo funcional
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nccc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H9N3/c11-10-12-7-6-9(13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,12,13)
chave InChI
DMEGQEWPMXDRMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)