Documentos Principais
699586
Sigma-Aldrich
Trimethyl-d9-amine-15N
98 atom % 15N, 99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)315N
Número CAS:
Peso molecular:
69.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
99 atom % D
Ensaio
98% (CP)
forma
gas
pb
3-4 °C (lit.)
pf
-117 °C (lit.)
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])[15N](C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4+1
chave InChI
GETQZCLCWQTVFV-KOKDSCFFSA-N
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)