699578
Di(ethylene-d8 glycol)
98 atom % D
Sinônimo(s):
2-(2-Hydroxyethoxy) ethanol-d8
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
liquid
p.e.
245 °C
densidade
1.201 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
chave InChI
MTHSVFCYNBDYFN-SVYQBANQSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)