Documentos
699187
Sigma-Aldrich
5-Hexylthiophene-2-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
5-Hexylthiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16OS
Número CAS:
Peso molecular:
196.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.535
densidade
1.017 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCc1ccc(C=O)s1
InChI
1S/C11H16OS/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(9-12)13-10/h7-9H,2-6H2,1H3
chave InChI
VWCAHBARARIQLV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C