Documentos
698555
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(dichlorophosphino)ferrocene
≥96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8Cl4FeP2
Número CAS:
Peso molecular:
387.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥96%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
67-71 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].ClP(Cl)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.ClP(Cl)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H4Cl2P.Fe/c2*6-8(7)5-3-1-2-4-5;/h2*1-4H;
chave InChI
CSJDQGIPHURAPH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Ferrocene-based bidentate phosphonite ligands for rhodium(I)-catalyzed enantioselective hydroformylation
  • Metallocene-bridged bisphosphaalkene
Catalyst for synthesis of oligonuclear heterometallic complexes
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges