Documentos Principais
698490
SAFC
1,2-Bis(dichlorophosphino)benzene
96%
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 549,00
R$ 549,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite uma amostra
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 549,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4Cl4P2
Número CAS:
Peso molecular:
279.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 549,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite uma amostra
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.662
densidade
1.545 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClP(Cl)c1ccccc1P(Cl)Cl
InChI
1S/C6H4Cl4P2/c7-11(8)5-3-1-2-4-6(5)12(9)10/h1-4H
chave InChI
IGYHSFVSIYJSML-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)