Documentos Principais
697885
Sigma-Aldrich
2,2′-Dibromobiphenyl
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8Br2
Número CAS:
Peso molecular:
312.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
78-82 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccccc1-c2ccccc2Br
InChI
1S/C12H8Br2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
chave InChI
DRKHIWKXLZCAKP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)