Documentos Principais
697370
Sigma-Aldrich
2-[(11bS)-3H-Binaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepin-4(5H)-yl]ethanamine
kanata purity
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H22NP
Peso molecular:
355.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Formulário
powder
pf
64-70 °C
cadeia de caracteres SMILES
NCCP1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(C1)ccc5ccccc45
InChI
1S/C24H22NP/c25-13-14-26-15-19-11-9-17-5-1-3-7-21(17)23(19)24-20(16-26)12-10-18-6-2-4-8-22(18)24/h1-12H,13-16,25H2
chave InChI
PXDLCEFIOZLJLW-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)