Documentos Principais
697001
Sigma-Aldrich
Methyl 1-chloro-4-hydroxyisoquinoline-3-carboxylate
95%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.285,00
R$ 1.285,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.285,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H8ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
237.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.285,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
164-168 °C
grupo funcional
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1nc(Cl)c2ccccc2c1O
InChI
1S/C11H8ClNO3/c1-16-11(15)8-9(14)6-4-2-3-5-7(6)10(12)13-8/h2-5,14H,1H3
chave InChI
JCLXQWPJRSUMFT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)