Key Documents
696579
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
(2-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5BFNO2
Número CAS:
Peso molecular:
140.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
forma
solid
pf
274-283 °C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cccnc1F
InChI
1S/C5H5BFNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3,9-10H
chave InChI
YUHZIUAREWNXJT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Heterocyclization eith α-oxocarboxylic acids
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
Additionally used as a precursor to biologically active molecules including:
  • Heteroaryl benzylureas with glycogen synthase kinase 3 inhibitory activity
  • Carboxyindoles with HCV NS5B polymerase inhibitory activity
  • Pyrazolyl- and thienyl-aminohydantoins with BACE1 inhibitory activity
Outras notas
May contain varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)