570214
trans-2-Phenylvinylboronic acid pinacol ester
Sinônimo(s):
(E)-4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-phenylvinyl)-1,3,2-dioxaborolane, (E)-4,4,5,5-Tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-((E)-2-phenylethenyl)-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrene, trans-2-Styreneboronic acid pinacol ester
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
pf
27-33 °C (lit.)
Nível de qualidade
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)=C(\[H])c2ccccc2
InChI
1S/C14H19BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,1-4H3/b11-10+
chave InChI
ARAINKADEARZLZ-ZHACJKMWSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Oxidative coupling reactions catalyzed by areneruthenium
- Cycloaddition reactions
- Preparation of allyl vinyl ethers via Cu-catalyzed coupling with alcohols
- Preparation of 5-vinyl-3-pyridinecarbonitriles as PKCθ inhibitors
- Diastereoselective addition to zincated hydrazones and stereospecific trapping of boron/zinc bimetallic intermediates by carbon electrophiles
- Regioselective and stereoselective Pd-catalyzed chelate-controlled intermolecular oxidative Heck reactions
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?