Documentos Principais
695440
Sigma-Aldrich
4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.369,00
R$ 1.369,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.369,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
191.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.369,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
262-296 °C (D)
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)N2CCCC2
InChI
1S/C11H13NO2/c13-11(14)9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12/h3-6H,1-2,7-8H2,(H,13,14)
chave InChI
KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)