Documentos
695394
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenoxy)aniline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
264.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
104-108 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10BrNO/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,14H2
chave InChI
ZQMNUMBREHBKEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves