Documentos Principais
694827
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6BrN
Número CAS:
Peso molecular:
196.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
47-51 °C
grupo funcional
bromo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-2-3-8(9)4-7(6)5-10/h2-4H,1H3
chave InChI
WNVUTFDOGUGEIS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)