Key Documents
694584
Sigma-Aldrich
(+)-Allylboronic acid pinanediol ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H21BO2
Número CAS:
Peso molecular:
220.12
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D +30°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.475
densidade
0.990 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@@H]2C[C@H]3OB(CC=C)O[C@@]3(C)[C@H]1C2
InChI
1S/C13H21BO2/c1-5-6-14-15-11-8-9-7-10(12(9,2)3)13(11,4)16-14/h5,9-11H,1,6-8H2,2-4H3/t9-,10-,11+,13-/m0/s1
chave InChI
ZWEMLWHNKCNXMY-KQXIARHKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
98.9 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)