Documentos Principais
638153
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.315,00
R$ 1.315,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.315,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H24O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
228.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.315,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4530 (lit.)
p.e.
85 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C12H24O2Si/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h11H,6-9H2,1-5H3
chave InChI
HXKBGMNGSYGPRB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)