Documentos Principais
694436
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7BrO3
Número CAS:
Peso molecular:
231.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
119-123 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(Br)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
PIBPHOFXQUUPTM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)