Documentos Principais
698571
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-5-furylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
2-(4,5-Dihydrofuran-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,5-Dihydro-5-furylboronic acid pinacol ester
Selecione um tamanho
1 G
R$ 797,00
5 G
R$ 2.620,00
R$ 797,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 797,00
5 G
R$ 2.620,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17BO3
Número CAS:
Peso molecular:
196.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 797,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.467
densidade
1.018 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCO2
InChI
1S/C10H17BO3/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)8-6-5-7-12-8/h6H,5,7H2,1-4H3
chave InChI
QLKFMGAHJYGUES-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)