Documentos Principais
694398
Sigma-Aldrich
1-(Trifluoromethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9F3O2
Número CAS:
Peso molecular:
182.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
35-39 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1(CCCC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H9F3O2/c8-7(9,10)6(5(11)12)3-1-2-4-6/h1-4H2,(H,11,12)
chave InChI
DGQRYPPBAJNZFZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)