Documentos Principais
F8517
Supelco
Flow adapter for Luer lock LC columns
column I.D. 2.5 cm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.684,00
R$ 1.684,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.684,00
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
R$ 1.684,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
técnica(s)
LPLC: suitable
D.I. da coluna
2.5 cm
Descrição geral
Flow adapters consist of 1/16 in. O.D. FEP tubing, a polyacetal body, a Viton® O-ring seal and a 20 μm porosity HDPE bed support. One replacement bed support is supplied with each flow adapter. One adapter can be combined with a standard Luer Lock, non-jacketed column to make a column with an adjustable bed volume.
Informações legais
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)